Piombo (II,IV) ossido, rosso, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
26572.295EA
126
CHF
26572.295
Piombo (II,IV) ossido, rosso, TECHNICAL
Piombo (II,IV) ossido
Formula:
Pb₃O₄ Peso molecolare: 685,6 g/mol Punto di ebollizione: 2682 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 830 °C Densità: 9,1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00078491 CAS Number: 1314-41-6 EINECS: 215-235-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,05449 |
Assay (calculated as PbO2) | Min. 30 % |