Stampa…
Indium antimonide ≥99.99% (metals basis), Electronic Grade
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
88460.18EA 1160 CHF
88460.18 88460.04 88460.09
Indium antimonide ≥99.99% (metals basis), Electronic Grade
Indium antimonide
In semiconductor electronics, as an infrared detector and filter
Formula: InSb
Peso molecolare: 236,58 g/mol
Punto di fusione: 535 °C
Densità: 5,75 (m.p.
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016146
CAS Number: 1312-41-0
EINECS: 215-192-3
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04972
Mehr About VWR