Indio(III)ossido ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
12581.30EA
2190
CHF
12581.30
12581.09
12581.18
Indio(III)ossido ≥99.9% (metals basis)
Indio(III)ossido
Formula:
In₂O₃ Peso molecolare: 277,64 g/mol Punto di fusione: 850 °C Densità: 7,18 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011060 CAS Number: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 12,04984 |