Stronzio solfato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
12870.06EA
173
CHF
12870.06
12870.14
Stronzio solfato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Stronzio solfato
Formula:
O₄SSr Peso molecolare: 183,68 g/mol Punto di fusione: 1600 °C Densità: 3,960 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036274 CAS Number: 7759-02-6 EINECS: 231-850-2 |