Stampa…
Magnesio solfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
25164.265EA 68.1 CHF
25164.265
Magnesio solfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Peso molecolare: 120,37 g/mol
Punto di fusione: 1127 °C
Densità: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Visualizza i codici
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on ignition (600°C) Max. 2 %
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 20 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR