Stampa…
Magnesio solfato, anidro 99-100.5% USP
Fornitore: VWR Chemicals
E797-2.5KGEA 638 CHF
E797-2.5KG E797-500G
Magnesio solfato, anidro 99-100.5% USP
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Peso molecolare: 120,37 g/mol
Punto di fusione: 1127 °C
Densità: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Visualizza i codici
Chloride 0.014%
Heavy Metals 0.001%
Iron 0.002%
Loss on Drying 2%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9.2
Purity (after ignition) 99 – 100.5%
Selenium 0.003%
Learn more
About VWR
Mehr About VWR