Magnesio solfato, anidro ≥99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
33337.A3EA
325
CHF
33337.A3
33337.36
33337.A9
Magnesio solfato, anidro ≥99.5%
Magnesio solfato
Suitable for sensitive molecular biology applications
Formula:
MgSO₄ Peso molecolare: 120,37 g/mol Punto di fusione: 1124 °C (dec.) Densità: 2,66 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS Number: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |