Stampa…
Bario solfato
Fornitore: Molekula
MOLE21615331-1KGEA 0 CHF
MOLE21615331-1KG
Bario solfato
Bario solfato
Formula: BaSO₄
Peso molecolare: 233,39 g/mol
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1345 °C
Densità: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003455
CAS Number: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Mehr About VWR