Stampa…
Strontium sulphide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
89895.18EA 1190 CHF
89895.18 89895.09
Strontium sulphide ≥99.9% (metals basis)
Strontium sulphide
Formula: SSr
Peso molecolare: 119,69 g/mol
Punto di fusione: >2000 °C
Densità: 3,70
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049560
CAS Number: 1314-96-1
EINECS: 215-249-2
UN: 3134
ADR: 4.3,III
Merck Index: 12,09014
Mehr About VWR