Stampa…
Calcio solfuro ≥99% (metals basis excluding Mg) (max. 1% Mg)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Solfuro di calcio
43646.22EA 1600 CHF
43646.22 43646.14
Calcio solfuro ≥99% (metals basis excluding Mg) (max. 1% Mg)
Calcio solfuro
Formula: CaS
Peso molecolare: 72,14 g/mol
Punto di fusione: Dec.
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015990
CAS Number: 20548-54-3
EINECS: 243-873-5
UN: 3134
ADR: 4.3,III
Mehr About VWR