Calcio fosfato bibasico, anidro, in polvere extra sottile, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, FCC, E341 adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
Calcio ortofosfato bibasico
1.02144.9025EA
0
CHF
1.02144.9051
1.02144.9025
1.02144.9026
1.02144.1000
Calcio fosfato bibasico, anidro, in polvere extra sottile, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, FCC, E341 adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Calcio fosfato bibasico
Formula:
CaHPO₄ Peso molecolare: 136,06 g/mol Punto di fusione: 370 °C Densità: 2,89 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010909 CAS Number: 7757-93-9 EINECS: 231-826-1 Merck Index: 12,01739 |