Stampa…
Calcio carbonato ≥95%, in polvere, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
22290.363EA 420 CHF
22290.363
Calcio carbonato ≥95%, in polvere, TECHNICAL
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Peso molecolare: 100,09 g/mol
Punto di fusione: 825 °C
Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
Merck Index: 13,01658
Visualizza i codici
Assay Min. 95 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR