Stampa…
Calcio carbonato ≥99.997%, Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
43073.14EA 427 CHF
43073.14 43073.06 43073.36 43073.22
Calcio carbonato ≥99.997%, Puratronic®
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Peso molecolare: 100,09 g/mol
Punto di fusione: 800 °C (dec.)
Densità: 2,930
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Mehr About VWR