Calcio carbonato ≥99.0% ACS debolmente alcalino
Fornitore: Thermo Scientific
36337.A1EA
290
CHF
36337.A1
36337.30
Calcio carbonato ≥99.0% ACS debolmente alcalino
Calcio carbonato
Formula:
CaCO₃ Peso molecolare: 100,09 g/mol Punto di fusione: 800 °C (dec.) Densità: 2,930 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS Number: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |