Potassio perossidisolfato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Perossodisolfato di dipotassio
, Potassio persolfato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05091.0250EA
75.5
CHF
1.05091.0250
1.05091.1000
Potassio perossidisolfato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Potassio perossidisolfato
Formula:
K₂S₂O₈ Peso molecolare: 270,32 g/mol Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,477 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011386 CAS Number: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,07825 |
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C (decomposition) |
Molar Mass | 270.32 g/mol |
Bulk Density | 1150 kg/m3 |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |
Hazard Class Description | Oxidizer |