Potassio bisolfito ≥96%, in polvere, Puriss. p.a., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Potassio metabisolfito
31268-6X1KGEA
512.66
CHF
31268-6X1KG
31268-500G
31268-1KG
31268-2.5KG
Potassio bisolfito ≥96%, in polvere, Puriss. p.a., Fluka™
Potassio bisolfito
Formula:
K₂O₅S₂ Peso molecolare: 222,33 g/mol Punto di fusione: 190 °C Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167605 CAS Number: 16731-55-8 EINECS: 240-795-3 Merck Index: 12,07811 |
Assay (Iodometric) | 96 - 101.0 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0001 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |