Stampa…
Potassio esacianoferrato (III) ≥96%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Potassio ferricianuro
26807.297EA 142 CHF
26807.297
Potassio esacianoferrato (III) ≥96%, TECHNICAL
Potassio esacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
Peso molecolare: 329,25 g/mol
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011392
CAS Number: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 12,07792
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR