Rubidio carbonato 99.975%, Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
11105.06EA
286
CHF
11105.06
11105.03
11105.14
Rubidio carbonato 99.975%, Puratronic®
Rubidio carbonato
Formula:
CO₃Rb₂ Peso molecolare: 230,94 g/mol Punto di fusione: 837 °C Densità: 2,43 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011188 CAS Number: 584-09-8 EINECS: 209-530-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...