Stampa…

Rubidio carbonato 99%, puro

Attenzione

ACRO317151000EA 332 CHF
ACRO317151000 ACRO317150250
Rubidio carbonato 99%, puro
Rubidio carbonato
Formula: CO₃Rb₂
Peso molecolare: 230,94 g/mol
Punto di fusione: 837 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011188
CAS Number: 584-09-8
EINECS: 209-530-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Powder
Assay ≥98.5 % (ex Rb)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR