1,3-Dithiane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO169511000EA
430
CHF
ACRO169511000
ACRO169510250
ACRO169510050
1,3-Dithiane 97%
1,3-Dithiane
Formula:
C₄H₈S₂ Peso molecolare: 120,24 g/mol Punto di fusione: 49…54 °C Flash Pt: 90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006654 CAS Number: 505-23-7 EINECS: 208-006-7 ADR: 9, |
Appearance | White to light beige Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 54 °C |
GC | ≥96.0 % |