Stampa…
Dibenzosuberenol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
L02062.14EA 389 CHF
L02062.14 L02062.06
Dibenzosuberenol 96%
Dibenzosuberenol
Formula: C₁₅H₁₂O
Peso molecolare: 208,26 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003586
CAS Number: 10354-00-4
EINECS: 233-774-5
Mehr About VWR