Fluorene
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20800000EA
68.9
CHF
EHERC20800000
Fluorene
Fluorene
Formula:
C₁₃H₁₀ Peso molecolare: 166,22 g/mol Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 113…115 °C Densità: 1,203 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001111 CAS Number: 86-73-7 EINECS: 201-695-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04181 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...