Stampa…
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO132181000EA 23.9 CHF
ACRO132181000 ACRO132180010 ACRO132180050
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₈O₄
Peso molecolare: 240,22 g/mol
Punto di ebollizione: 465 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 191…193 °C
Flash Pt: 222 °C
MDL Number: MFCD00001209
CAS Number: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
UN: 3077
Merck Index: 12,08250
Visualizza i codici
Appearance Orange to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Elemental Analysis 7.5 to 7.9 % N
Titration with NaOH ≥98.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR