9,10-Antrachinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00465.0100EA
50.9
CHF
8.00465.0100
8.00465.0500
8.00465.9999
9,10-Antrachinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
9,10-Antrachinone
Formula:
C₁₄H₈O₂ Peso molecolare: 208,22 g/mol Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 165…169 °C Densità: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001188 CAS Number: 84-65-1 EINECS: 201-549-0 Merck Index: 13,00692 |
Solubility |
|
Melting Point | 282 - 285 °C |
Molar Mass | 208.22 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 379 - 381 °C |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (190 °C) |
Flash Point | 185 °C |
Ignition Point | 650 °C |
Synonyms | 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione |
Hill Formula | C14H8O2 |