Stampa…
Piperazina
Fornitore: Molekula
Pericolo
MOLEM29428370EA 0 CHF
MOLEM29428370
Piperazina
Piperazina
Formula: C₄H₁₀N₂
Peso molecolare: 86,14 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 44…46 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005953
CAS Number: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617
Mehr About VWR