Cyclopentylmethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A11595.06EA
117
CHF
A11595.06
A11595.14
A11595.22
Cyclopentylmethanol ≥98%
Cyclopentylmethanol
Formula:
C₆H₁₂O Peso molecolare: 100,16 g/mol Punto di ebollizione: 162…163 °C Densità: 0,925 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001384 CAS Number: 3637-61-4 EINECS: 222-861-3 |