Stampa…
Cyclooctylméthanol ≥97%
Attenzione
B20450.06EA 155 CHF
B20450.06
Cyclooctylméthanol ≥97%
Cyclooctylméthanol
Formula: C₉H₁₈O
Peso molecolare: 142,24 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Densità: 0,940
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001749
CAS Number: 3637-63-6
EINECS: 222-862-9
Mehr About VWR