Cyclopropyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L11985.06EA
317
CHF
L11985.06
L11985.03
Cyclopropyl isothiocyanate ≥97%
Cyclopropyl isothiocyanate
Formula:
C₄H₅NS Peso molecolare: 99,16 g/mol Punto di ebollizione: 87…88 °C (35 mmHg) Densità: 1,070 Flash Pt: 57 °C (134 °F) |
MDL Number:
MFCD00040874 CAS Number: 56601-42-4 EINECS: 260-278-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |