Stampa…
Cyclopentyl isothiocyanate ≥98%
Pericolo
A11745.14EA 1440 CHF
A11745.14 A11745.03 A11745.06
Cyclopentyl isothiocyanate ≥98%
Cyclopentyl isothiocyanate
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,21 g/mol
Punto di ebollizione: 75…76 °C (10 mmHg)
Densità: 1,030
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040877
CAS Number: 33522-03-1
EINECS: 000-000-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Mehr About VWR