Stampa…
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano
Fornitore: Merck
Pericolo
48495.EA 113 CHF
48495.
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano
Formula: C₆H₆Cl₆
Peso molecolare: 290,83 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73…75 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 319-86-8
EINECS: 206-272-9
UN: 2761
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR