(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
33377-50MGEA
111
CHF
33377-50MG
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano, Supelco®
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano
Formula:
C₆H₆Cl₆ Peso molecolare: 290,83 g/mol Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 73…75 °C Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
319-86-8 EINECS: 206-272-9 UN: 2761 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...