1,4-Cyclohexadiene 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO154820050EA
57.2
CHF
ACRO154820050
ACRO154820250
ACRO154821000
1,4-Cyclohexadiene 97% stabilizzato
1,4-Cyclohexadiene
Formula:
C₆H₈ Peso molecolare: 80,13 g/mol Punto di ebollizione: 81…82 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –49,2 °C Densità: 0,84 g/cm³ Flash Pt: –6 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001535 CAS Number: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 UN: 3295 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4715 to 1.4735 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.1 % BHT |