Stampa…
5-Methylquinoxaline
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLE10923708-5GEA 0 CHF
MOLE10923708-5G
5-Methylquinoxaline
5-Methylquinoxaline
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012335
CAS Number: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5
Mehr About VWR