Stampa…
1,2,3-Benzotriazolo
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
EHERC10539500EA 94.7 CHF
EHERC10539500
1,2,3-Benzotriazolo
1,2,3-Benzotriazolo
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,13 g/mol
Punto di ebollizione: 350 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 99 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 170 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005699
CAS Number: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/32/2298332.jpg
Mehr About VWR