Stampa…
Benzo[e]pirene
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Pericolo
PROOBCR-050EA 1070 CHF
PROOBCR-050
Benzo[e]pirene
Benzo[e]pirene
Formula: C₂₀H₁₂
Peso molecolare: 252,32 g/mol
Punto di ebollizione: 492 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 178…179 °C
CAS Number: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135
Mehr About VWR