Stampa…
7-Hydroxycoumarin
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14230700EA 72.3 CHF
EHERC14230700
7-Hydroxycoumarin
7-Hydroxycoumarin
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di ebollizione: 382 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 12,09981
Mehr About VWR