Stampa…
p-Terphenyl
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20935000EA 75.8 CHF
EHERC20935000
p-Terphenyl
p-Terphenyl
Formula: C₁₈H₁₄
Peso molecolare: 230,31 g/mol
Punto di ebollizione: 383 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210…211 °C
Densità: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003061
CAS Number: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Mehr About VWR