Stampa…
4-Fenilfenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-IdrossibifenileBifenil-4-olo
A10817.22EA 92.5 CHF
A10817.22 A10817.36 A10817.0E
4-Fenilfenolo ≥98%
4-Fenilfenolo
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 305…308 °C
Punto di fusione: 164…168 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 165 °C (329 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002347
CAS Number: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07459
Mehr About VWR