4-Fenilfenolo 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Idrossibifenile
, Bifenil-4-olo
ACRO158712500EA
60.4
CHF
ACRO158712500
ACRO158710010
4-Fenilfenolo 97%
4-Fenilfenolo
Formula:
C₁₂H₁₀O Peso molecolare: 170,21 g/mol Punto di ebollizione: 321 °C (1013 hPa) Punto di fusione: >163 °C Flash Pt: 165 °C |
MDL Number:
MFCD00002347 CAS Number: 92-69-3 EINECS: 202-179-2 UN: 3077 Merck Index: 12,07459 |
Appearance | White to beige Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 163 to 168 °C |
GC | ≥96.0 % |
Residue after reduction | ≤0.02 % |