Stampa…
2-Fenilfenolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2-IdrossibifenileBifenil-2-olo
M-Clarity™ quality level = MQ100
45529-250MGEA 56.3 CHF
45529-250MG
2-Fenilfenolo, Supelco®
2-Fenilfenolo
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 280…286 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 56…58 °C
Densità: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002208
CAS Number: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07458
Mehr About VWR