Stampa…
2-Hydroxyethylmesitylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L08032.03EA 63.9 CHF
L08032.03 L08032.06
2-Hydroxyethylmesitylene ≥98%
2-Hydroxyethylmesitylene
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020609
CAS Number: 6950-92-1
EINECS: 230-123-7
Mehr About VWR