m-Cimene
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA14465490EA
169
CHF
EHERCA14465490
m-Cimene
m-Cimene
Formula:
C₁₀H₁₄ Peso molecolare: 134,22 g/mol Punto di ebollizione: 175 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –63,8 °C Densità: 0,865 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008891 CAS Number: 535-77-3 EINECS: 208-617-9 UN: 2046 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...