2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO150840010EA
87.2
CHF
ACRO150840010
ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formula:
C₁₄H₂₂O₂ Peso molecolare: 222,33 g/mol Punto di fusione: 212…218 °C Flash Pt: 216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008825 CAS Number: 88-58-4 EINECS: 201-841-8 |
Appearance | Light beige to pink-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 212 to 218 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH) |