Stampa…
2,6-Xylyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A19480.06EA 102 CHF
A19480.06 A19480.14
2,6-Xylyl isothiocyanate ≥98%
2,6-Xylyl isothiocyanate
Formula: C₉H₉NS
Peso molecolare: 163,24 g/mol
Punto di ebollizione: 247 °C
Densità: 1,085
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038715
CAS Number: 19241-16-8
EINECS: 242-906-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Mehr About VWR