Stampa…
α,α'-Dichloro-m-xylene
Fornitore: Molekula
MOLE32404482-100GEA 0 CHF
MOLE32404482-100G
α,α'-Dichloro-m-xylene
α,α'-Dichloro-m-xylene
Formula: C₈H₈Cl₂
Peso molecolare: 175,06 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 33…35 °C
Densità: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000912
CAS Number: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Mehr About VWR