Stampa…
4,4'-Diaminodifenilmetano
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
EHERC10648000EA 124 CHF
EHERC10648000
4,4'-Diaminodifenilmetano
4,4'-Diaminodifenilmetano
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Peso molecolare: 198,27 g/mol
Punto di ebollizione: 398 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91…92 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007914
CAS Number: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03000
Mehr About VWR