Stampa…
Triphenylmethane 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO146381000EA 73.2 CHF
ACRO146381000 ACRO146380250 ACRO146385000
Triphenylmethane 99+%
Triphenylmethane
Formula: C₁₉H₁₆
Peso molecolare: 244,34 g/mol
Punto di ebollizione: 358…359 °C (754 mmHg)
Punto di fusione: 90…94 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004763
CAS Number: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 12,09871
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥99.0 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR