Stampa…
Rosso fenolo, in polvere ACS Indicatore pH
Fornitore: VWR Chemicals
0882-25GEA 131 CHF
0882-25G
Rosso fenolo, in polvere ACS Indicatore pH
Rosso fenolo
Bright red powder
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Peso molecolare: 354,38 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003552
CAS Number: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 12,07397
Visualizza i codici
Solubility (0.1%, Alcohol) Pass
Visual Transition Interval (pH 6.8 - 8.2) Pass
Learn more
About VWR
Mehr About VWR