Dibenzylamine
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
|
Attenzione
|
EHERC12214500EA
49.1
CHF
EHERC12214500
Dibenzylamine
Dibenzylamine
Formula:
C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅ Peso molecolare: 197,28 g/mol Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004770 CAS Number: 103-49-1 EINECS: 203-117-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03035 |