Stampa…
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13713.06EA 88.3 CHF
A13713.06 A13713.14
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₅F₅O
Peso molecolare: 272,17 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 36…39 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000294
CAS Number: 1536-23-8
EINECS: 216-258-4
Mehr About VWR